Print…
3,3-Dimetilbutanona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41645.0100 8.41645.0500
8.41645.0100EA 183 EUR
8.41645.0100 8.41645.0500
3,3-Dimetilbutanona para síntese, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimetilbutanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 106
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0.803 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008846
Número CAS: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594
Encomendar
Solubility 19 g/l (25 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Density 0.808 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid