Print…
3,3-Dimetilbutanona 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 87 EUR
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimetilbutanona 96%
3,3-Dimetilbutanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 106 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –52.5 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008846
Número CAS: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN: 1224
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %