Print…
2,6-Dimetilheptano-4-ona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Diisobutyl Ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18831.0100 8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
8.18831.0100EA 21 EUR
8.18831.0100 8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
2,6-Dimetilheptano-4-ona para síntese, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetilheptano-4-ona
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008940
Número CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 142.24 g/mol
Boiling Point 163 - 173 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4143 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 6.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 9 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 48
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid