Print…
2,6-Dimetilheptano-4-ona ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Diisobutyl Ketone
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
L16015.AEEA 27.8 EUR
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
2,6-Dimetilheptano-4-ona ≥90%
2,6-Dimetilheptano-4-ona
Purity: 90% (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone) CAS No.: 108-83-8 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 163-173° Beilstein Reference: 1743163 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008940
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 163…173 °C
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0,809
Ponto de Inflamação: 47 °C (117 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008940
Número CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III