Print…
2,6-Dimetilheptano-4-ona, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 59 EUR
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
2,6-Dimetilheptano-4-ona, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Dimetilheptano-4-ona
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,809 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008940
Número CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)