Print…
2,4-Dimetil-3-pentanona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
159702500 159705000
ACRO159702500EA 52.1 EUR
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Dimetil-3-pentanona 98%
2,4-Dimetil-3-pentanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 124 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008918
Número CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %