Isovaleraldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 590-86-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CHO
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3882
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 773692
Merck Reference: 14,5229
UN No.: 2058
MDL No.: MFCD00007014
Fórmula:
C₅H₁₀O Ponto de ebulição: 91…93 °C Ponto de Fusão: –51 °C Densidade: 0,800 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007014 Número CAS: 590-86-3 EINECS: 209-691-5 UN: 2058 ADR: 3,II Merck Index: 14,5229 |