Print…
Isovaleraldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
163971000 163975000 163970025
ACRO163971000EA 21.7 EUR
ACRO163971000 ACRO163975000 ACRO163970025
Isovaleraldehyde 98%
Isovaleraldehyde
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 90 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 0,796 g/cm³
Ponto de Inflamação: –5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007014
Número CAS: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %