Print…
Isobutiraldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01556.0100 8.01556.1000 8.01556.9020 8.01556.9040
8.01556.0100EA 29.6 EUR
8.01556.0100 8.01556.1000 8.01556.9020 8.01556.9040
Isobutiraldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Isobutiraldeído
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 64 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006980
Número CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Encomendar
Solubility 110 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 63 - 64.5 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Explosion Limit 1.6 - 11.0 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 165 °C
Saturation concentration 452 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid