Isobutiraldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
A12106.0F
A12106.AP
A12106.PG
A12106.0FEA
90.4
EUR
A12106.0F
A12106.AP
A12106.PG
Isobutiraldeído ≥98%
Isobutiraldeído
Purity: 98%
CAS No.: 78-84-2
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -24°(-11°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.794
Refractive Index: 1.3723
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -65°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 605330
Merck Reference: 14,5154
UN No.: 2045
MDL No.: MFCD00006980
Fórmula:
C₄H₈O Ponto de ebulição: 63…65 °C Ponto de Fusão: –65 °C Densidade: 0,794 Ponto de Inflamação: –24 °C (–11 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006980 Número CAS: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 UN: 2045 ADR: 3,II Merck Index: 14,5154 |