Print…
Isobutiraldeído 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
122510010 122510025 122510100
ACRO122510010EA 45.3 EUR
ACRO122510010 ACRO122510025 ACRO122510100
Isobutiraldeído 99+%
Isobutiraldeído
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 63 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 0,79 g/cm³
Ponto de Inflamação: –24 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006980
Número CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid ≤1.0 % (Isobutyric acid)