Print…
2-Methylbutyraldehyde 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
304470500 304472500
ACRO304470500EA 48.8 EUR
ACRO304470500 ACRO304472500
2-Methylbutyraldehyde 95%
2-Methylbutyraldehyde
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,805 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006984
Número CAS: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 3371
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.8 to 0.81 g/cm³
GC ≥94 %
Acid value ≤10 mg KOH/g