Print…
2-Etilhexanal ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23471.18 B23471.30
B23471.18EA 37.7 EUR
B23471.18 B23471.30
2-Etilhexanal ≥97%
2-Etilhexanal
Purity: 97% CAS No.: 123-05-7 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4155 Melting Point: -100° Boiling Point: 163° Beilstein Reference: 1700556 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006987
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 163 °C
Ponto de Fusão: < –100 °C
Densidade: 0,819
Ponto de Inflamação: 50 °C (122 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006987
Número CAS: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1989
ADR: 3,III