Print…
2-Etilhexanal 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
410090010 410092500
ACRO410090010EA 203 EUR
ACRO410090010 ACRO410092500
2-Etilhexanal 96%
2-Etilhexanal
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 163 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,8195 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006987
Número CAS: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1191
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20/20°C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g