Print…
2-Ethylhexyl bromide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
305331000 305335000
ACRO305331000EA 55.6 EUR
ACRO305331000 ACRO305335000
2-Ethylhexyl bromide 95%
2-Ethylhexyl bromide
Fórmula: C₈H₁₇Br
Ponto de ebulição: 75…77 °C (16 mmHg)
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000220
Número CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %