Print…
1-Bromo-3-metilbutano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 25.3 EUR
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-Bromo-3-metilbutano 99%
1-Bromo-3-metilbutano
Fórmula: C₅H₁₁Br
Ponto de ebulição: 119 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000253
Número CAS: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05130
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)