Print…
1-Bromo-2-metilpropano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Isobutyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01549.0250 8.01549.1000
8.01549.0250EA 42.8 EUR
8.01549.0250 8.01549.1000
1-Bromo-2-metilpropano para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Br
Peso Molecular: 137.02 g/mol
Ponto de ebulição: 91
Ponto de Fusão: –118 °C
Densidade: 1.265 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000217
Número CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -118 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)