1-Bromo-2-metilpropano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isobutyl bromide
B23854.0B
B23854.30
B23854.0BEA
115
EUR
B23854.0B
B23854.30
1-Bromo-2-metilpropano ≥98%
1-Bromo-2-metilpropano
Purity: 98+%
CAS No.: 78-77-3
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -118°
Boiling Point: 90-92°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 1730915
Merck Reference: 14,5135
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000217
Fórmula:
C₄H₉Br Ponto de ebulição: 90…92 °C Ponto de Fusão: –118 °C Densidade: 1,255 Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000217 Número CAS: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 14,5135 |