Print…
1-Bromo-2-metilpropano 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 97.1 EUR
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Bromo-2-metilpropano 98+%
1-Bromo-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Br
Ponto de ebulição: 90…92 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –119 °C
Densidade: 1,26 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000217
Número CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %