Brometo de neopentilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03579.06
L03579.14
L03579.06EA
75.4
EUR
L03579.06
L03579.14
Brometo de neopentilo ≥98%
Brometo de neopentilo
Purity: 98%
CAS No.: 630-17-1
Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 1730989
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000209
Fórmula:
C₅H₁₁Br Ponto de ebulição: 104…106 °C Densidade: 1,195 Ponto de Inflamação: 6 °C (42 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000209 Número CAS: 630-17-1 EINECS: 211-132-5 UN: 1993 ADR: 3,II |