Print…
n-Undecano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
8.18629.0100EA 68.8 EUR
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
n-Undecano para síntese, Sigma-Aldrich®
n-Undecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₉CH₃
Ponto de ebulição: 196 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008959
Número CAS: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 156.31 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)