Print…
n-Tridecano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
91490-5ML 91490-50ML
91490-5MLEA 112 EUR
91490-5ML 91490-50ML
n-Tridecano, Supelco®
n-Tridecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Ponto de ebulição: 235,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5,5 °C
Densidade: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008979
Número CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c42cf66160d11a4004d21e6323072eee43f1a5&vid=b0de72c4b3fd6d9c0ca28ae4c64885442caf2a11&prid=web&clid=SAPDAM