n-Tridecano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18220.14
A18220.22
A18220.36
A18220.14EA
44.1
EUR
A18220.14
A18220.22
A18220.36
n-Tridecano ≥98%
n-Tridecano
Purity: 98+%
CAS No.: 629-50-5
Molecular Formula: C13H28
Formula Weight: 184.37
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -5°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1733089
MDL No.: MFCD00008979
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ Ponto de ebulição: 235 °C Ponto de Fusão: –5 °C Densidade: 0,755 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008979 Número CAS: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 UN: 3295 ADR: 3,III |