Print…
n-Triacontane, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
90270-1G 90270-250MG
90270-1GEA 202 EUR
90270-1G 90270-250MG
n-Triacontane, Supelco®
n-Triacontane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
Ponto de ebulição: 449,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Densidade: 0,7797 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009410
Número CAS: 638-68-6
EINECS: 211-349-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748eb4270d69d59f30cf6049c88f6e017abf84dc&vid=f60b819e90817869053b05819699c065c0bd7d76&prid=web&clid=SAPDAM