Print…
n-Tetradecano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 470 EUR
87139-25ML 87139-5ML
n-Tetradecano, Supelco®
n-Tetradecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Ponto de ebulição: 253,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008986
Número CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM