n-Tetradecano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
30809.14
30809.22
30809.36
30809.14EA
39.6
EUR
30809.14
30809.22
30809.36
n-Tetradecano ≥99%
n-Tetradecano
Purity: 99+%
CAS No.: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Formula Weight: 198.39
Flash Point: 99°(211°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.763
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 6°
Boiling Point: 252-254°
MDL No.: MFCD00008986
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Ponto de ebulição: 252…254 °C Ponto de Fusão: 6 °C Densidade: 0,763 Ponto de Inflamação: 99 °C (211 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008986 Número CAS: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |