Print…
n-Tetracosane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42462.06 42462.14 42462.22
42462.06EA 31.1 EUR
42462.06 42462.14 42462.22
n-Tetracosane ≥99%
n-Tetracosane
Purity: 99% CAS No.: 646-31-1 Molecular Formula: CH3(CH2)22CH3 Formula Weight: 338.66 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 49-52° Boiling Point: 391° MDL No.: MFCD00009352
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Ponto de ebulição: 391 °C
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Densidade: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009352
Número CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5