Print…
n-Pentano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
26206.291EA 51.9 EUR
26206.291 26206.325 26206.360 26206.460
n-Pentano ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Pentano
Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Ponto de ebulição: 35…36 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –130 °C
Densidade: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009498
Número CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Boiling point 35 - 37 °C
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Evaporation residue Max. 50 ppm