Print…
n-Pentano ∼ 95%, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Pentane
MQ200
1.07176.1000 1.07176.9190 1.07176.2500
1.07176.1000EA 63.1 EUR
1.07176.1000 1.07176.9190 1.07176.2500
n-Pentano ∼ 95%, EMPLURA®, Supelco®
n-Pentano
Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Peso Molecular: 72.15 g/mol
Ponto de ebulição: 35…36 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –130 °C
Densidade: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009498
Número CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) ≥ 95.0 %
Identity (IR) conforms
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.626 - 0.628
Readily carbonizable substances conforms
Evaporation residue ≤ 0.005 %