n-Pentano ≥99%, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Pentane
60489-1L
60489-5L
60489-25L
60489-6X1L
60489-1LEA
67.67
EUR
60489-1L
60489-5L
60489-25L
60489-6X1L
n-Pentano ≥99%, Riedel-de Haën™
n-Pentano
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Fórmula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Peso Molecular: 72.15 g/mol Ponto de ebulição: 36…37 °C Ponto de Fusão: –131 °C Densidade: 0.631 g/cm³ (15 °C) Ponto de Inflamação: <–35 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009498 Número CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II ALCANCE: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Autoignition Temperature | 500 °F |
Assay (GC) | Min. 99 % |
Vapor Density | 2.48 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.358 (lit.) |