n-Pentano 99+% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 109-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)3CH3
Formula Weight: 72.15
Flash Point: -49°(-57°F)
Refractive Index: 1.3580
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -130°
Boiling Point: 36°
Merck Reference: 14,7116
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009498
Fórmula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Ponto de ebulição: 36 °C Ponto de Fusão: –130 °C Densidade: 0,626 Ponto de Inflamação: –49 °C (–57 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009498 Número CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119459286-30 Merck Index: 14,7116 |
|
Appearance (Color) | Clear, colorless |
Form | Liquid |
Assay (unspecified) (all isomers) | >99.5% |
Assay (unspecified) (n-Pentane) | >95% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | < 50 ppm |