n-Pentano 99+% Spectrophotometry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Pentane
32449.K2
32449.K7
32449.M1
32449.M6
32449.K2EA
105
EUR
32449.K2
32449.K7
32449.M1
32449.M6
n-Pentano 99+% Spectrophotometry
n-Pentano
Purity: 99+% min.
CAS No.: 109-66-0
Molecular Formula: CH3(CH2)3CH3
Formula Weight: 72.15
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.626
Refractive Index: 1.3580
Appearance: Colourless
Melting Point: -130°
Boiling Point: 36°
Merck Reference: 14,7116
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009498
Fórmula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Peso Molecular: 72.15 g/mol Ponto de ebulição: 36 °C Ponto de Fusão: –130 °C Densidade: 0.626 Ponto de Inflamação: –49 °C (–57 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009498 Número CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II ALCANCE: 01-2119459286-30 Merck Index: 14,7116 |