Print…
n-Pentadecano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
76510-100ML 76510-25ML
SIAL76510-100MLEA 80 EUR
SIAL76510-100ML SIAL76510-25ML
n-Pentadecano, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 13…15 °C
Densidade: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008990
Número CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III