Print…
n-Pentadecano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
76509-25ML 76509-5ML
76509-25MLEA 272 EUR
76509-25ML 76509-5ML
n-Pentadecano, Supelco®
n-Pentadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 13…15 °C
Densidade: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008990
Número CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b823a5d81fa846050a5d25e1ac8ce5765eeed7b&vid=4f461a0c4143d26d483347596050e7a1a51b2887&prid=web&clid=SAPDAM