Print…
n-Pentadecano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20953.0050 8.20953.0010
8.20953.0050EA 60.3 EUR
8.20953.0050 8.20953.0010
n-Pentadecano para síntese, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 13…15 °C
Densidade: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008990
Número CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 212.41 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C
Explosion Limit 0.45 - 6.5 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)