n-Pentadecano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10336.14
A10336.18
A10336.30
A10336.36
A10336.14EA
34.7
EUR
A10336.14
A10336.18
A10336.30
A10336.36
n-Pentadecano ≥99%
n-Pentadecano
Purity: 99%
CAS No.: 629-62-9
Molecular Formula: CH3(CH2)13CH3
Formula Weight: 212.42
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 1698194
MDL No.: MFCD00008990
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₃CH₃ Ponto de ebulição: 269…270 °C Ponto de Fusão: 9…10 °C Densidade: 0,769 Ponto de Inflamação: 132 °C (269 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008990 Número CAS: 629-62-9 EINECS: 211-098-1 UN: 3295 ADR: 3,III |