Print…
n-Octano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
74820-50ML 74820-5ML
74820-50MLEA 394 EUR
74820-50ML 74820-5ML
n-Octano, Supelco®
n-Octano
Fórmula: H₃C(CH₂)₆CH₃
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009556
Número CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa9aed49c8a0f43f712529329f88e138428f78&vid=6291f1db7a17edf114996a1240d38af58843bd1c&prid=web&clid=SAPDAM