Print…
Propargyl chloride 70% ∼9.2 mol/L
Fornecedor: TCI
Perigo
P1273-25G P1273-250G
TCIAP1273-25GEA 29 EUR
TCIAP1273-25G TCIAP1273-250G
Propargyl chloride 70% ∼9.2 mol/L
Propargyl chloride
Fórmula: C₃H₃Cl
Ponto de Inflamação: –14°C
Número MDL : MFCD00000980
Número CAS: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5387962667628e099130d41a0708207323472cba&vid=41e363d172a83fe734969c0fecaac3ed15e05bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (HNMR) 70.0 to 77.0 w/w%