Print…
DL-α-Tocopherol
Fornecedor: Merck
47783.EA 62.8 EUR
47783.
DL-α-Tocopherol
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Fórmula: C₂₉H₅₀O₂
Peso Molecular: 430,71 g/mol
Número MDL : MFCD00072051
Número CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/19/28506719.jpg