Print…
Propargyl amine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P50900-5G P50900-1G P50900-25G
SIALP50900-5GEA 98.8 EUR
SIALP50900-5G SIALP50900-1G SIALP50900-25G
Propargyl amine, Sigma-Aldrich®
Propargyl amine
Fórmula: C₃H₅N
Ponto de ebulição: 83 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,867 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00008198
Número CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3,II