Print…
DL-α-Tocopherol (Vitamin E), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL90669-50G-FEA 186 EUR
SIAL90669-50G-F
DL-α-Tocopherol (Vitamin E), Sigma-Aldrich®
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Fórmula: C₂₉H₅₀O₂
Peso Molecular: 430,71 g/mol
Número MDL : MFCD00072051
Número CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0