Print…
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l em tolueno ≥80%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Bromopropyne
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81831-250ML 81831-50ML
SIAL81831-250MLEA 242 EUR
SIAL81831-250ML SIAL81831-50ML
Propagyl bromide 80% ∼9.2 mol/l em tolueno ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propagyl bromide
Fórmula: C₃H₃Br
Peso Molecular: 118.96 g/mol
Ponto de ebulição: 90
Ponto de Fusão: -43
Número MDL : MFCD00000241
Número CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3 II