Print…
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
664960-25G 664960-5G
SIAL664960-25GEA 572 EUR
SIAL664960-25G SIAL664960-5G
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Fórmula: C₉H₇Cl
Número MDL : MFCD06411085
Número CAS: 3355-31-5