Print…
Potassium cyclopropyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
662984-1G 662984-5G
SIAL662984-1GEA 182 EUR
SIAL662984-1G SIAL662984-5G
Potassium cyclopropyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Fórmula: C₃H₅BF₃K
Peso Molecular: 147.98 g/mol
Número MDL : MFCD09265031
Número CAS: 1065010-87-8