Print…
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
638099-5G 638099-1G 638099-25G
SIAL638099-5GEA 224 EUR
SIAL638099-5G SIAL638099-1G SIAL638099-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, Sigma-Aldrich®
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Fórmula: C₂₄H₃₁P
Número MDL : MFCD01862441
Número CAS: 247940-06-3