Print…
Propagyl bromide ∼9.2 mol/l em xileno ≥80%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
530409-125G 530409-50G
SIAL530409-125GEA 291 EUR
SIAL530409-125G SIAL530409-50G
Propagyl bromide ∼9.2 mol/l em xileno ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propagyl bromide
Fórmula: C₃H₃Br
Número MDL : MFCD00000241
Número CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1