Print…
cis-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
52985-1ML 52985-5ML
SIAL52985-1MLEA 77.2 EUR
SIAL52985-1ML SIAL52985-5ML
cis-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
cis-3-Hexene
Fórmula: C₆H₁₂
Número MDL : MFCD00085300
Número CAS: 7642-09-3