Print…
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
370533-25G 370533-5G
SIAL370533-25GEA 272 EUR
SIAL370533-25G SIAL370533-5G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol
Fórmula: C₈H₅F₁₃O
Número MDL : MFCD00042143
Número CAS: 647-42-7
EINECS: 211-477-1