Print…
Perfluoro-tert-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
331023-1G 331023-5G
SIAL331023-1GEA 99.9 EUR
SIAL331023-1G SIAL331023-5G
Perfluoro-tert-butanol, Sigma-Aldrich®
Perfluoro-tert-butanol
Fórmula: C₄HF₉O
Ponto de ebulição: 84 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1,693 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00042092
Número CAS: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II