Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
329452-25G
329452-5G
SIAL329452-25GEA
365
EUR
SIAL329452-25G
SIAL329452-5G
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate
Fórmula:
C₈H₁₄O₂Si |
Número MDL :
MFCD00074886 Número CAS: 16205-84-8 |